Learn More
Nitrilotriessigsäure, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Menge:
50 g
6 x 50 g
25 kg
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitrilotriessigsäure |
Flammpunkt | 100 °C (212 °F) |
Strukturformel | N(CH2COOH)3 |
Menge | 50 g |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 1710776 |
Formelmasse | 191.14 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |