Learn More
Fisherbrand™ Indigoblaue Einweghandschuhe aus Nitril der PSA-Kat. III
Diese nicht sterilen, ungepudert Fisherbrand™ Handschuhe bieten ausgezeichneten Schutz für eine Vielzahl allgemeiner Anwendungsbereiche und sorgen dank strukturierter Fingerspitzen für optimalen Halt.
27.70 € - 29.20 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 5 Jahre haltbar |
---|---|
Anwendungen | Labor |
AQL | 1,5 |
Farbe | Indigo |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
17112192
|
Fisherbrand™
FB35MDBXS |
XS |
27.70 €
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
||||||
17192182
|
Fisherbrand™
FB35MDBS |
S | N/A | |||||||
17182182
|
Fisherbrand™
FB35MDBM |
M | N/A | |||||||
17172182
|
Fisherbrand™
FB35MDBL |
L |
27.70 €
200 Stück |
Verfügbar ab: 31-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
17102192
|
Fisherbrand™
FB35MDBXL |
XL | N/A | |||||||
Beschreibung
- PSA-Kategorie III
- Indigoblau
- Nitril
- Beidhändige Passform
- Rollrand-Manschette
- Strukturierte Fingerspitzen
- Ungepudert
- Allgemeine Anwendungen
- Chemikalienbeständig
- Zur einmaligen Verwendung
- Nicht steril
Spezifikation
5 Jahre haltbar | |
1,5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Beidhändig | |
0,06 bis 0,09 mm | |
Stulpe: 0,05 bis 0,08 mm | |
Rollrand |
Labor | |
Indigo | |
0,08 bis 0,14 mm | |
Nitril | |
Unsteril | |
Unisex |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Indigoblaue Einweghandschuhe aus Nitril der PSA-Kat. III