Learn More
Honeywell Safety Products™ Handschuhe aus Nitril
Click to view available options
Größe:
7
8
9
Farbe:
Grün
Modell:
948
953
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus Nitril gefertigt; für mechanische und chemische Beständigkeit gegen viele Produkte, einschließlich Ölen, Fetten, Kohlenwasserstoffen, Reinigungsmittel und vieler Lösungsmittel.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ketonhaltigen Lösungsmitteln.
- Für die Lebensmittelzubereitung, einschließlich fettiger Produkte, sowie für die Herstellung von Farben, Lacken geeignet.
- Mit geflockter Baumwolle überzogene Innenseite für Tragekomfort und ein einfaches An- und Ausziehen.
- Design mit erhöhtem Muster für gute Griffigkeit unter fettigen und feuchten Bedingungen.
- Ausgezeichnete Elastizität und Fingerfertigkeit.
- Sicherheitshandschuhe der Kategorie III.
- Die Manschette schützt einen großen Teil des Unterarms.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE-KATEGORIE III Irreversible Gesundheitsgefahren, EN 420-2003 EWG – Allgemeine Anforderungen, EN 388-2003 Mechanische Risiken, EN 374-2003 Chemische Risiken, EC-Kategorie PSA 3, EC-Zertifikatsnummer 0075/797/162/02/07/0042, EC-Bescheinigungsnummer 0075/797/162/02/07/0042 |
| Klassifikation | Fingerfertigkeit: 5 |
| Farbe | Grün |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Material | Nitril, Baumwolle |
| Produkttyp | Handschuhe |
| Größe | 7 |
| Dicke (metrisch) | 0,4 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Landwirtschaft, Automobilindustrie, Luftfahrt, Bauwesen, Baustellen, Catering, Chemie, Lebensmittelindustrie, industrielle Reinigung, Eisen, Stahl, Instandhaltung, Offshore, Petrochemie, Druck, Service, Schiffsbau, Transportwesen, Versorgungswesen und Wasseraufbereitung. |
| Auskleidungsmaterial | Baumwollvelour |
| Mehr anzeigen |