Learn More
Salpetersäure, puriss p.a. plus, ≥65 % (T), Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Übertrifft die Standard-ACS-Spezifikationen durch zusätzliche Spurenmetallanalyse
- Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Salpetersäure |
Farbe | Farblos |
Schmelzpunkt | -31 °C |
Siedepunkt | 122 °C |
Dichte | 1.37 bis 1.41 g/ml bei 20 °C |
Verpackung | Poly-Flasche |
Glührückstand | ≤0.0002 % (als SO4) |
Dampfdruck | 8 mmHg (20 °C) |
Menge | 250 ml |
Physikalische Form | Flüssig |