Learn More
Salpetersäure, für die Analyse, ca. 65 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10021240
Salpetersäure, für die Analyse, ca. 65 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10021240
2,5 l, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2,5 l
Gehäuse 25L
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10021240
Marke: Thermo Scientific Acros 124660025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Zur Analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2, 7732-18-5
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitric acid
Farbe Farblos
Schmelzpunkt -42,0 °C
Siedepunkt 122,0 °C
CAS Min. % 64.0, 34.0
CAS Max. % 66.0, 36.0
Dichte 1,4000 g/ml
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 1,4
Menge 2,5 l
Strukturformel HNO3
Physikalische Form Flüssig
Fieser 01,733; 03,212; 04,356; 05,474
Merck Index 15, 6663
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:>100 g/100 ml (20 °C).
Formelmasse 63.01
Reinheit (%) ≥65%
Güte Analytisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463694 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog Number124665001,124665000,124660026,124660025,124660250,124660011,124660010
ChargennummerA0429346 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/10/2023 Catalog Number124665001,124665000,124660026,124660025,124660250,124660011,124660010
ChargennummerA0456620 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/09/2023 Catalog Number124665001,124665000,124660026,124660025,124660250,124660011,124660010
ChargennummerA0452977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/05/2023 Catalog Number124665001,124665000,124660026,124660025,124660250,124660011,124660010
ChargennummerA0398898 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number124665001,124665000,124660026,124660025,124660250,124660011,124660010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid, ca. 65% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Salpetersäure, für die Analyse, ca. 65 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >