Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitric acid |
Schmelzpunkt | -42,0 °C |
Siedepunkt | 122,0 °C |
Dichte | 1,4000 g/ml |
Relative Dichte | 1,4 |
Menge | 1 l |
Strukturformel | HNO3 |
Löslichkeitsinformationen | Löslichkeit in Wasser: >100 g/100 ml (20 °C). |
Formelmasse | 63.01 |
Reinheit (%) | 70% |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0448901 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 124650025,124650010 |
A0448901 | Analysenzertifikat | 23/01/2025 | 124650025,124650010 |
A0458647 | Analysenzertifikat | 11/12/2023 | 124650025,124650011,124650010 |
A0458646 | Analysenzertifikat | 11/12/2023 | 124650025,124650011,124650010 |
A0454024 | Analysenzertifikat | 25/08/2023 | 124650026,124650025,124650011,124650010 |