Learn More
Salpetersäure, 68 %, d = 1,42, Primar Plus™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7073341 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10456463
Marke: Fisher Chemical N/2272/PB08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
HNO3, CAS-Nummer-7697-37-2, Wasserstoffnitrat, Nital, Aquaffortis, Azotensäure, acide nitrique, Acidum Nitricum, rfna, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, 2,5 l, CHEBI:48107, Gelb, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –41 °C, 11349, 63,012, HDPE-Kunststoffflasche
HNO3, CAS-Nummer-7697-37-2, Wasserstoffnitrat, Nital, Aquaffortis, Azotensäure, acide nitrique, Acidum Nitricum, rfna, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, 2,5 l, CHEBI:48107, Gelb, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –41 °C, 11349, 63,012, HDPE-Kunststoffflasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nitric Acid
pH 1
Farbe Gelb
Schmelzpunkt -41 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 0.94 kPa (20 °C)
Menge 500 ml
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 63.02 mol
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nitric acid (>= 68%)
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid