Learn More
Salpetersäure, 68 %, d = 1,42, Primar Plus™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical™
Beschreibung
HNO3, CAS-Nummer-7697-37-2, Wasserstoffnitrat, Nital, Aquaffortis, Azotensäure, acide nitrique, Acidum Nitricum, rfna, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, 2,5 l, CHEBI:48107, Gelb, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –41 °C, 11349, 63,012, HDPE-Kunststoffflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitric Acid |
pH | 1 |
Farbe | Gelb |
Schmelzpunkt | -41 °C |
Verpackung | Plastikflasche aus HDPE |
Dampfdruck | 0.94 kPa (20 °C) |
Menge | 500 ml |
Physikalische Form | Flüssig |
Formelmasse | 63.02 mol |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2526954 | Analysenzertifikat | 13/02/2025 | N/2272/PB08,N/2272/PB17CN,N/2272/PB17,N/2272/PB15 |
Sicherheit und Handhabung
- Nitric acid (>= 68%)
- Gefahr
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid