Learn More
Salpetersäure, 68 %, d = 1,42, Primar Plus™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10098862
Salpetersäure, 68 %, d = 1,42, Primar Plus™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10098862
2.5 l
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10098862
Marke: Fisher Chemical N/2272/PB17
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
HNO3, CAS-Nummer-7697-37-2, Wasserstoffnitrat, Nital, Aquaffortis, Azotensäure, acide nitrique, Acidum Nitricum, rfna, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, 2,5 l, CHEBI:48107, Gelb, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –41 °C, 11349, 63,012, HDPE-Kunststoffflasche
HNO3, CAS-Nummer-7697-37-2, Wasserstoffnitrat, Nital, Aquaffortis, Azotensäure, acide nitrique, Acidum Nitricum, rfna, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, 2,5 l, CHEBI:48107, Gelb, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, Salpetersäure, –41 °C, 11349, 63,012, HDPE-Kunststoffflasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonym Hydrogennitrat, Azotische Säure, Salpetersäure, Salpeterdunst, Nitrylhydroxid, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Nitric Acid
pH 1
Farbe Gelb
Schmelzpunkt -41 °C
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Dampfdruck 0.94 kPa (20 °C)
Menge 2.5 l
Physikalische Form Flüssig
Formelmasse 63.02 mol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526954 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberN/2272/PB08,N/2272/PB17CN,N/2272/PB17,N/2272/PB15
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nitric acid (>= 68%)
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Precautionary Statement
  • P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
  • Mehrere Hersteller
    Kaufen Sie jetzt ein und sparen Sie bis zu 97 % bei hochwertigen Produkten für Ihren Laborbedarf.
    Aktionscode: 25908
    Gültig bis zum2025-03-31
    Tage
    0
    Stunden
    6
    Minuten
    6
    Sekunden
    23
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.
    Aktionscode: 24127
    Gültig bis zum2025-05-31
    Tage
    60
    Stunden
    17
    Minuten
    53
    Sekunden
    36
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Salpetersäure, 68 %, d = 1,42, Primar Plus™, für Spurenmetallanalyse, Fisher Chemical™ >