Learn More
Salpetersäure 67 bis 70 %, Optima™, für Ultraspuren-Elementaranalyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
1 l
Verpackung:
FEP-Flasche
Beschreibung
Salpetersäure, HNO3, CAS-Nummer 7697-37-2, acide nitrique, acidum nitricum, Scheidewasser, RFNA, Aqua fortis, Nitrylhydroxid, Salpetersaeure, Stickstoffdämpfe, Nital, Hydrogennitrat, 500 ml
- Ideal für die Analyse mit ICP-MS und hochauflösender ICP-MS.
- Bewertet für 65 Metalle bei niedrigen ppt-Konzentrationen.
- Hergestellt, gereinigt und in einem Reinraum der Klasse 1000 verpackt.
- Verpackt in speziell hergestellten und gereinigten FEP Fluoropolymer-Flaschen zur Aufrechterhaltung der Produktintegrität und zur Vermeidung von Auslaugen aus Metall aus Glasflaschen.
- Drei Jahre Haltbarkeit ab Herstellungsdatum – erhältlich auf COA.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nitric Acid |
pH | 1 |
Farbe | Farblos gelb |
Schmelzpunkt | -41 °C |
Siedepunkt | 120,5 °C |
Dichte | 1,40 g/cm3 |
Verpackung | FEP-Flasche |
Dampfdruck | 0,94 kPa (20°C) |
Analysenzertifikat | Jeder Flasche liegt ein Chargenanalysenzertifikat bei. |
Menge | 250 ml |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Nitric acid 67-69%, Optima for Ultra traces analysis
- Gefahr
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P220-Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Salpetersäure 67 bis 70 %, Optima™, für Ultraspuren-Elementaranalyse, Fisher Chemical >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur