Learn More
Nitinolfolie, 0.127 mm (0.005 Zoll) Dicke, Formspeicher, flach geglühte, eingelegte Oberfläche, Thermo Scientific Chemicals
85.50 € - 937.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15423995
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045514.FF |
25 x 25 mm |
85.50 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15433995
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045514.FI |
50 x 50 mm |
307.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15443995
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
045514.GH |
100 x 100 mm |
937.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Nitinol foil is used in cell phone antennas, children's toys, experimental materials, eye glasses components and medical equipment. It is also used in heat engines, resilient glass frames, mechanical watch springs, temperature control system, couplings, golf club insert, biomedical and medical uses, cell-phone technology: retractable antenna, microphone boom. It is highly biocompatible and has properties suitable for use in orthopaedic implants.