Learn More
Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-Pufferlösungsbeutel
Bietet die höchstmögliche pH-Genauigkeit. Mettler Toledo™ NIST/DIN pH-Pufferlösungsbeutel sind auf drei Dezimalstellen genau spezifiziert und verfügen über ein gedrucktes Zertifikat, das die Rückverfolgbarkeit gewährleistet. Individuelle Pakete garantieren eine frische Lösung für jede Kalibrierung sowie maximale Anwenderfreundlichkeit.
Marke: Mettler Toledo™ 30111139
105.75 EUR gültig bis 2025-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
pH-Wert-Messungen sind nur so genau wie die für die Kalibrierung verwendeten Pufferlösungen. Maximale Präzision wird durch vollständig rückführbare NIST/DIN-Puffer gewährleistet. (pH-Elektroden müssen regelmäßig – mindestens einmal täglich – vor Messungen und nach jeder Reinigung, Regeneration und längerfristigen Lagerung kalibriert werden.)
- NIST/DIN pH-Puffer sind auf drei Dezimalstellen spezifiziert und garantiert, was höchste Präzision bietet
- Individuelle Beutel garantieren eine frische Lösung für jede Kalibrierung sowie maximale Anwenderfreundlichkeit
- Ein Testzertifikat und ein ausführliches Etikett mit einer Temperaturtabelle sind im Lieferumfang enthalten
- Alle SDS und Etiketten enthalten Informationen gemäß GHS (Globales Harmonisiertes System)
Spezifikation
pH Buffer | |
pH-Messung, Elektrodenkalibrierung | |
20 mL Sachets | |
30 x 20 mL |
pH Electrode | |
Ja | |
10.012 (at 25°C) |