Learn More
NISCH Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP2-93017-0.1ml
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 18686961
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
NISCH Polyclonal antibody specifically detects NISCH in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
NISCH
Polyclonal
Western Blot 1:200 - 1:2000
hIRAS, I-1 receptor candidate protein, I-1FLJ14425, I1R, I1R candidate protein, Imidazoline receptor 1, imidazoline receptor antisera selected, Imidazoline receptor antisera-selected protein, imidazoline receptor candidate, Imidazoline-1 receptor, Imidazoline-1 receptor candidate protein, IR1, IRASFLJ40413, KIAA0975FLJ90519, nischarin
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 500-700 of human NISCH (NP_009115.2). SLPQPILSNQGIMFVQEEALASSLSSTDSLTPEHQPIAQGCSDSLESIPAGQAASDDLRDVPGAVGGASPEHAEPEVQVVPGSGQIIFLPFTCIGYTATNQDFIQRLSTLIRQAIERQLPAWIEAANQREEGQGEQGEEEDEEEEEEEDVAENRYFEMGPPDVEEEEGGGQGEEEEEEEEDEEAEEERLALEWALGADEDF
0.1 mL
Signal Transduction
11188
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human, Mouse