Learn More
Niob-Phenoxid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
10 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Niobium phenoxide |
Schmelzpunkt | 208°C |
Strukturformel | Nb(C6H5O)5 |
Menge | 0.5 g |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 558.44 |
Physikalische Form | Pulver |