Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz Artikelnummer.: 10404701
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz
Artikelnummer. 10404701
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10404701
Marke: Thermo Scientific Chemicals 415720250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 485-47-2
Summenformel C9H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.143
MDL-Nummer MFCD00003791
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1, 2, 3-Indantrione, 1, 2, 3-Triketohydrindene, 2, 2-Dihydroxy-1H-indene-1, 3(2H)-dione, 1H-Indene-1, 2, 3-trione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ninhydrin
Schmelzpunkt 250.0°C
Fieser 01,732; 04,356
Merck Index 15, 6640
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in ether and chloroform
Identifizierung Passes Test
Infrarotspektrum Echt
Formelmasse 178.14
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Empfindlichkeit (to amino acids) Passes Test
Dichte 0.81
Farbe Braunweiß bis Weiß
Menge 25 g
Physikalische Form Kristalle
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462991 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/05/2024 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
ChargennummerB0148712 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/10/2023 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
ChargennummerA0454378 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
ChargennummerA0398783 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
ChargennummerB0146589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number415720100,415720250,415720010,415721000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz >