Learn More
Ninhydrin-Monohydrat, extra rein, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10569190
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Chemische Identifikatoren
CAS 485-47-2
Summenformel C9H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.143
MDL-Nummer 3791
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Spezifikation
Schmelzpunkt 250°C
Formelmasse 178.14g/mol
Verpackung Glasgefäß
Farbe Gelb
pH 4.6 to 5.6
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ninhydrin
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.