Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz Artikelnummer.: 11350508
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz
Artikelnummer. 11350508
100 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11350508
Marke: Thermo Scientific Chemicals 043846.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Reagent for determination of amino acids and amine containing compounds, as an intermediate.Ninhydrin is used for the determination of amino groups in amino acids, peptides and proteins. It finds application in forensic science for the analysis of latent fingerprints on porous surfaces such as paper. It is also used in thin layer chromatography (TLC) to monitor the progress of chemical reactions. In Kaiser test, it plays an important role to monitor the deprotection in solid phase peptide synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Reagenz zur Bestimmung von Aminosäuren und aminhaltigen Verbindungen als Zwischenprodukt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 485-47-2
Summenformel C9H6O4
Molekulargewicht (g/mol) 178.143
MDL-Nummer MFCD00003791
InChI-Schlüssel FEMOMIGRRWSMCU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione
PubChem CID 10236
ChEBI CHEBI:86374
IUPAC-Name 2,2-Dihydroxyindol-1,3-Dion
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(C2=O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ninhydrin
Schmelzpunkt 251°C (decomposition)
Beilstein 1910963
Merck Index 14,6554
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,acetone,ethanol,and methanol; Slightly soluble in chloroform and ether.
Formelmasse 178.14
Güte ACS
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Farbe Braun bis gelb
Menge 100 g
Physikalische Form Kristallin
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP24L010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2025 Catalog Number043846.36,043846.14,043846.22
ChargennummerN07L070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/02/2025 Catalog Number043846.36,043846.14,043846.22
ChargennummerZ16K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2025 Catalog Number043846.14,043846.36,043846.22
ChargennummerM20L016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/01/2025 Catalog Number043846.14,043846.36,043846.22
ChargennummerX28K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/11/2024 Catalog Number043846.14,043846.36,043846.22
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ninhydrin, ACS-Reagenz >