Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nilrot 99 %
Artikelnummer. p-172452 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Milligramm
Artikelnummer. 10464311
Marke: Thermo Scientific Chemicals 415711000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7385-67-3 | C20H18N2O2 | 318.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7385-67-3
Summenformel C20H18N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 318.38
MDL-Nummer MFCD00011639
InChI-Schlüssel VOFUROIFQGPCGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym Nile blue A oxazone
PubChem CID 65182
ChEBI CHEBI:52169
SMILES CCN(CC)C1=CC=C2N=C3C(OC2=C1)=CC(=O)C1=CC=CC=C31
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nile Red
Schmelzpunkt 203.0°C to 205.0°C
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 99%
Beilstein 27, II, 468
Merck Index 15, 6628
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, acetonitrile, chloroform, thf,, ethanol, dmso, cs2, benzene, nitrobenzene, pyridin, e, hexane, diethyl ether
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name 9-(Diethylamino)benzo[a]phenoxazin-5-on
Formelmasse 318.38
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
UV-VIS 98.5% min.
UV-Spektrometrie Complies
Farbe Kastanienbraun bis rot
Menge 100 mg
Physikalische Form Pulver