Learn More
Nifluminsäure-(phenyl-13C6), Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Beschreibung
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
- Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
- Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
- Kostenloser technischer Support durch Experten
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Spezifikation
CAS | 1325559-33-8 |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 10 mg geliefert |
Summenformel | 13C6C7H9F3N2O2 |
MDL-Nummer | MFCD19704813 |
Molekulargewicht (g/mol) | 288.17 |
Güte | Analysenstandard |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | NSAIDS |