Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nifedipin
Artikelnummer. 10036213
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21829-25-4
Summenformel C17H18N2O6
Molekulargewicht (g/mol) 346.34
MDL-Nummer MFCD00057326
InChI-Schlüssel HYIMSNHJOBLJNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym nifedipine, procardia, adalat, procardia xl, adalat cc, cordipin, corinfar, fenihidine, citilat, oxcord
PubChem CID 4485
ChEBI CHEBI:7565
IUPAC-Name 3,5-dimethyl 2,6-dimethyl-4-(2-nitrophenyl)-1,4-dihydropyridine-3,5-dicarboxylate
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(C)=C(C1C1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O)C(=O)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nifedipine
Schmelzpunkt 171.0°C to 175.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 22, V,4, 268
Merck Index 15, 6613
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,benzene,dioxane,,methanol,ethanol
Formelmasse 346.3
Reinheit (%) 98.0 to 102.0% (on dried substance)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nifedipine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /