Learn More
Nicotinsäure, Ph.Eur., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nicotinic acid |
Schmelzpunkt | 236.0°C to 239.0°C |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 2.5 kg |
Merck Index | 15,661 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol (10g/L at 20°C),eth,er,soluble in propylene glycol,in alkali hydroxides,and carbonates,freely soluble in boiling water or boiling ethanol |
Formelmasse | 123.11 |
Verwandte Substanzen | Passes test |
Güte | Spezifiziert gemäß den Anforderungen des Arzneibuchs derEur. |