Learn More
Nicotinsäure 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10591751
100 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59-67-6
Summenformel C6H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 123.11
MDL-Nummer MFCD00006391
InChI-Schlüssel PVNIIMVLHYAWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym nicotinic acid, niacin, 3-pyridinecarboxylic acid, 3-carboxypyridine, wampocap, acidum nicotinicum, apelagrin, pellagrin, akotin, daskil
PubChem CID 938
ChEBI CHEBI:15940
IUPAC-Name Pyridin-3-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CC=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinic acid
Namenshinweis 99.5%
CAS Min. % 99.4
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 236.0°C to 239.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 1% max. (105°C, 1 hr.)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 22,38
Merck Index 15,661
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 17g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in ethanol (10g/L at 20°C),eth,er,soluble in propylene glycol,in alkali hydroxides,and carbonates,freely soluble in boiling water or boiling ethanol
Formelmasse 123.11
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nicotinic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Nicotinsäure 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >