Learn More
Nicotinamide, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 18782534
Click to view available options
Menge:
50 mg
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
PARP-1 inhibitor
Nicotinamide is an anti-inflammatory agent. Inhibitor of poly(ADP-ribose) polymerase (PARP-1) enzymes. NAD+ precursor. Promotes differentiation of mesenchymal stem cells to insulin producing cells when used in combination with growth factors and high glucose concentration. Nicotinamide also acts as a SIRT1 inhibitor and promotes the expansion of hematopoietic progenitor cells
For more information about how Nicotinamide may be used, see our protocol:
3D Culture of Lung Alveolar Cells
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nicotinamide
CAS 98-92-0
Summenformel C6H6N2O
Menge 50 mg
Synonym nicotinamide, niacinamide, 3-pyridinecarboxamide, vitamin pp, nicotinic acid amide, papulex, aminicotin, amixicotyn, nicobion, nicotylamide
InChI-Schlüssel DFPAKSUCGFBDDF-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(=O)N
IUPAC-Name Pyridin-3-carboxamid
Molekulargewicht (g/mol) 122.127
PubChem CID 936
ChEBI CHEBI:17154
Formelmasse 122.12
Reinheit (%) >99%