Learn More
β-Nicotinamid-adenin-dinucleotid, oxidiert, freie Säure, 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11400222 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 53-84-9
Summenformel C21H27N7O14P2
Molekulargewicht (g/mol) 663.43
MDL-Nummer MFCD00150377
InChI-Schlüssel BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym Nicotinamid-adenin-dinukleotid, Diphosphopyridin-Nukleotid, Nad-oxidiert, Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, Nad+, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC-Name [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-Aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl]-[(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methylphosphat
SMILES NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material β-Nicotinamidadenin-Dinucleotid, oxidiert, freie Säure
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 0.99
Menge 1 g
Formelmasse 663.4 (Wasserfrei)
Physikalische Form Pulver