Learn More
β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidiert, freie Säure, >98 %, MP Biomedicals™
Click to view available options
Menge:
1 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | β-Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid, oxidiert, freie Säure |
CAS | 53-84-9 |
Farbe | Weiß bis gelb |
Prozentgehaltsbereich | > 98 % |
Summenformel | C21H27N7O14P2 |
MDL-Nummer | MFCD00150377 |
Menge | 1 g |
Synonym | Nicotinamid-adenin-dinukleotid, Diphosphopyridin-Nukleotid, Nad-oxidiert, Beta-Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid, Nad+, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad + |
InChI-Schlüssel | BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N |
SMILES | NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O |