Learn More
β-Nicotinamid Adenin Dinucleotid-Hydrat, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals ™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | β-Nicotinamide adenine dinucleotide hydrate |
CAS Min. % | 98.0 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 98+% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 1 g |
Merck Index | 15, 6429 |
Löslichkeitsinformationen | (1% in water) Clear colorless |
Formelmasse | 663.43 |
Reinheit (%) | 98+% |