Learn More
Nickeldraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11324808
Nickeldraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324808
25 m
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
5 m
Artikelnummer. 11324808
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043132.G9
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Form: Ca. .1.75 g/m, Härte: weich
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-02-0
Summenformel Ni
Molekulargewicht (g/mol) 58.69
MDL-Nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-Schlüssel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-Name Nickel
SMILES [Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver gray wire
Prozentgehaltsbereich 99.98% (Metals basis)
Menge 25 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY22K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number043132.G5,043132.H4,043132.G9
ChargennummerW24K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2024 Catalog Number043132.G5,043132.H4,043132.G9
ChargennummerN06K006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number043132.G5,043132.H4,043132.G9
ChargennummerN06K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number043132.G5,043132.H4,043132.G9
ChargennummerN06K003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number043132.G5,043132.H4,043132.G9
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel wire
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel
Name des Produkts
Nickeldraht, 0.5 mm (0.02 Zoll) Durchmesser, 99.98 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >