Learn More
Nickel-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für ICP, HNO3 1 M-Lösung, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10234630
Nickel-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für ICP, HNO3 1 M-Lösung, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10234630
500 mL, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
500 mL
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Artikelnummer. 10234630
Marke: Fisher Chemical J/8297/08
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Farbe Farblos
pH 1
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 mL
MDL-Nummer 11137
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel solution 1000 ppm
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • EUH208-Enthält A§. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/A§/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Nickel-Standard-Metalllösung 1000 ppm, für ICP, HNO3 1 M-Lösung, Fisher Chemical >