Learn More
Nickel Electro™ Doppel-Löffel/Spatel Kombi-Utensilien aus Nickel
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Ein Werkzeug für zwei Aufgaben. Nickel Electro™ Nickel-Löffelspatel, ein Kombinationswerkzeug: Messen von Flüssigkeiten und Pulver mit dem Löffelende, Teilen und Trennen von Materialien mit dem Spatelende
Das Instrument mit Doppelfunktion misst Flüssigkeiten und feine Pulver mit dem Löffelende und teilt und trennt Materialien mit dem Spatelende.
- Hergestellt aus Nickel.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1 |
| Kapazität (metrisch) | 2 ml |
| Produkttyp | Spatel |
| Breite (metrisch) | 20 mm |
| Abmessungen (L x B) | 180 x 20 mm |
| Material | Nickel |
| Länge (metrisch) | 180 mm |