Learn More
Fisherbrand™ Mikro-Chattaway-Spateln aus Nickel
Die Mikrospatel auf Nickelbasis gewährleisten optimale Ergebnisse bei den wichtigsten Arbeiten im Labor. Die Fisherbrand™ Chattaway Mikrospatel aus Nickel eignen sich optimal für Anwendungen in den Bereichen Biologie, Mikrobiologie und Pharmazie. Sie sind vielfältig im Einsatz, widerstandsfähig, kostengünstig und beständig gegen die meisten Lösungsmittel.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02800kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete Beständigkeit in vielen korrosiven Umgebungen
- Hohe thermale und elektrische Leitfähigkeiten
- Geringer Gasgehalt und geringer Dampfdruck
- Nickel 200 (mindestens 99.6 % Nickelgehalt)
- Helle Oberfläche
- Spatelklinge mit einem flachen und einem Ende mit einem 45°-Winkel
- Wird standardmäßig in 5er-Packungen geliefert
Spezifikation
5 Packungen | |
Chattaway-Spatel | |
3,6 mm | |
Nickel |
100 ml | |
4 mm | |
200 x 4 mm | |
200 mm |