Learn More
Fisherbrand™ Chattaway-Spateln aus Nickel
Zum Abschaben und Ablösen von Stoffen aus Flaschen oder Kolben. Fisherbrand™ Chattaway-Spatel aus Nickel sind nicht magnetisch und glänzend.
36.45 € - 50.90 €
Spezifikation
Menge | 5 Packungen |
---|---|
Produkttyp | Chattaway-Spatel |
Breite (metrisch) | 10 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 3,6 mm |
Material | Nickel |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11553462
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
36.45 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11583462
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
50.90 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus Nickel
- Gebogenes, abgerundetes Ende zum Abschaben und -heben von Materialien in Flaschen und Kolben
Spezifikation
5 Packungen | |
10 mm | |
Nickel |
Chattaway-Spatel | |
3,6 mm |