Learn More
Nickel-Eisen-Molybdänfolie, 0.102 mm (0.004 Zoll) Dicke, geglüht, Thermo Scientific Chemicals
Form: ca. 40,1 g/150 x 300 mm
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 045092.4K
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15436735
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nickel Iron Molybdenum foil
Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
MFCD09910537
Insoluble in water.
Folie
0.102mm (0.004 in.) thick, Annealed
Ni:Fe:Mo
150 x 300 mm
≈40.1g/150x300mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation