Learn More
Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat, Reagenzgütegrad, Honeywell™
Artikelnummer. 15697980
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Reagenzgütegrad, Pulver oder Kristalle
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-97-0
Summenformel H12NiO10S
Molekulargewicht (g/mol) 262.839
MDL-Nummer MFCD00149813
InChI-Schlüssel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym Nickelsulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat-Hexahydrat, Nickel2+-Sulfat-Hexahydrat, Nickel-II-sulfat, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II)-sulfat-Hexahydrat
Schmelzpunkt 53 °C
Farbe Grün
pH 4 bis 6 (bei 20 °C)
Physikalische Form Kristallin
Menge 250 g
Strukturformel NiSO4 · H2O
UN-Nummer UN3077
Formelmasse 262.85 mol
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.95 g/cu.cm bei 20 °C