Learn More
Nickel(II)-sulfat, 0.5 M wässrige Lösung, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7042288
Change view
Click to view available options
Menge:
50 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15404469 50 mL 50 Milliliter
15414469 100 mL 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15404469
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61993.AD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Nickel(II)-Sulfat, 0.5 M wässrige Lösung wird beim Vernickeln, als Beizmittel beim Färben und beim Bedrucken von Textilien verwendet. Säulen, die in der Polyhistidin-Markierung verwendet werden und in der Biochemie und Molekularbiologie nützlich sind, werden mit Nickelsulfat regeneriert.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Vor Wärme schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10101-97-0
Summenformel H12NiO10S
Molekulargewicht (g/mol) 262.839
MDL-Nummer MFCD00011146
InChI-Schlüssel RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC-Name Nickel(2+); Sulfat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) sulfate
Farbe Grün
Physikalische Form Flüssig
Menge 50 mL
Strukturformel NiSO4
UN-Nummer UN3082
Formelmasse 262.86
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.5M aq. soln.
Geruch Odorless