Learn More
Nickel(II)-oxid, 99.99 % (Metallbasis) , Puratronic™, Thermo Scientific Chemicals
53.16 € - 482.40 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1313-99-1 |
---|---|
Summenformel | NiO |
Molekulargewicht (g/mol) | 74.69 |
MDL-Nummer | MFCD00011145 |
InChI-Schlüssel | GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide |
PubChem CID | 14805 |
IUPAC-Name | Nickeloxid |
SMILES | O=[Ni] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11316947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010819.06 |
5 g |
53.16 €
5 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11326947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010819.14 |
25 g |
186.93 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11336947
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010819.22 |
100 g |
482.40 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nickel (II) oxide is used in the preparation of nickel alloys including nickel steel alloys, manufacture of glass and porcelain paints. Further nickel oxide is the main component in nickel-iron battery (Edison battery), nickel-cadmium rechargeable battery, and also used in ceramic industry for making frits and porcelain glazes. It also acts as a hydrogenation catalyst. NiO/CNTs (nickel oxide/carbon nanotubes) could be a potential cathode catalyst for oxygen reduction reaction (ORR) in microbial fuel cells (MFCs).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
1313-99-1 | |
74.69 | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
14805 | |
O=[Ni] |
NiO | |
MFCD00011145 | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
Nickeloxid |
Spezifikation
Nickel(II) oxide | |
Puratronic™ | |
Grün | |
(Metallbasis) | |
MFCD00011145 | |
nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide | |
GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N | |
Nickeloxid | |
14805 | |
99.998% | |
6.67 |
1984°C | |
1313-99-1 | |
Pulver | |
NiO | |
14,6512 | |
Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water. | |
O=[Ni] | |
74.69 | |
74.71 | |
Geruchsneutral |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H350-H372-H317;
Kann Krebs erzeugen.
Schädigt die Organe durch längere oder wiederholte Exposition.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 215-215-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QR8400000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only