Learn More
Nickel(II)-chlorid-Hexahydrat, 97 % Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582031
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 7791-20-0, 7718-54-9
Summenformel Cl2Ni·6H2O
Molekulargewicht (g/mol) 237.71
MDL-Nummer MFCD00149809
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel(II) chloride hexahydrate
Namenshinweis 97%
Farbe Grün
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
pH 4 to 6 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Complexometry)
Strukturformel NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Merck Index 15, 6590
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Formelmasse 237.71
Reinheit (%) 97%