Learn More
Nickel(II)-chlorid, wasserfrei, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325747
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Nickel(II) chloride is used in electroplating, electroforming ,electroless plating, tea and coffee plantation, dye mordant. It is also used in semiconducting metal-containing polymer synthesis reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7718-54-9
Summenformel Cl2Ni
Molekulargewicht (g/mol) 129.593
MDL-Nummer MFCD00011142
InChI-Schlüssel QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC-Name Dichlornickel
SMILES Cl[Ni]Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel (II) chloride
Schmelzpunkt 1,001°C
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Gelb
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel NiCl2
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,6505
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water,ethylene glycol,ethanol, ammonium hydroxide. It is insoluble in ammonia, nitric acid.
Formelmasse 129.6
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 3.55 g/mL