Learn More
Nickel(II)-carbonat, wasserfrei, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
45.73 € - 154.77 €
Chemische Identifikatoren
CAS 3333-67-3
Summenformel CNiO3
Molekulargewicht (g/mol) 118.70
MDL-Nummer MFCD00011144
InChI-Schlüssel ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3
PubChem CID 18746
IUPAC-Name Nickel(2+); Karbonat
SMILES [Ni++].[O-]C([O-])=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11308127
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
022897.18
50 g
45.73 €
50 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11318127
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
022897.30
250 g
154.77 €
250 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nickel(II) carbonate is used in sulphamate baths, metal phosphating, electroplating and ceramic applications. It acts as a precursor to catalysts and an intermediate in the hydrometallurgical purification of nickel from its ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
3333-67-3
118.70
ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L
18746
[Ni++].[O-]C([O-])=O
CNiO3
MFCD00011144
nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3
Nickel(2+); Karbonat
Spezifikation
Nickel(II) carbonate, anhydrous
Beige
98%
MFCD00011144
Soluble in dilute acids. Insoluble in cold water.
[Ni++].[O-]C([O-])=O
118.70
118.72
3333-67-3
Pulver
CNiO3
nickel carbonate, nickelous carbonate, nickel ii carbonate, nickel monocarbonate, unii-wm50squ829, carbonic acid, nickel 2+ salt 1:1, nickel 2+ carbonate nico3, nickel 2+ ion carbonate, nickel carbonate nico3
ZULUUIKRFGGGTL-UHFFFAOYSA-L
Nickel(2+); Karbonat
18746
Light powder
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Avoid exposure - obtain special instructions before use. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible). This material and/or its container must be disposed of as hazardous waste. Avoid release to the environment. Refer to special instructions/Safety data sheets.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P362-P501c
H302+H332-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:9, Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 222-068-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QR6200000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen