missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nickel(II)-Acetat-Tetrahydrat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7020913
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Artikelnummer. 11409953

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13026.22

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol

Nickel(II) acetate tetrahydrate is used in electroplating. It is also used in the preparation of polynuclear-nickel polyoxotungstate cluster compounds, which are used in designing molecular magnets. Further, it is used as a catalyst and mordant for dyeing textiles, as a sealant for anodized aluminum and to make other nickel compounds.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Anwendungen
Nickel(II)-Acetattetrahydrat wird bei der Galvanisierung verwendet. Verwendung zudem bei der Herstellung von polynuklear-nickeligen Polyoxowalframnat-Clusterverbindungen, die bei der Entwicklung von Molekülmagneten verwendet werden. Darüber hinaus Verwendung als Katalysator und Beizmittel beim Färben von Textilien, als Versiegelungsmittel für eloxiertes Aluminium und zur Herstellung anderer Nickelverbindungen.

Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Unlöslich in Diethylether und n-Octanol.

Hinweise
Hygroskopisch. Nicht verträglich mit Oxidationsmitteln, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6018-89-9
Summenformel C4H14NiO8
Molekulargewicht (g/mol) 248.84
MDL-Nummer MFCD00066973
InChI-Schlüssel OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
IUPAC-Name nickel(2+) diacetate tetrahydrate
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nickel(II) acetate tetrahydrate
Schmelzpunkt (decomposition)
Dichte 1.744
Geruch Light
Menge 100 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3730764
Merck Index 14,6499
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Insoluble in diethyl ether and n-octanol.
Formelmasse 248.84 (176.79 Anhydrous)
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel(II) acetate tetrahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nickel acetate tetrahydrate

RUO – Research Use Only

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt