Learn More
Bochem™ Tiegel aus Nickel
Artikelnummer. p-8006743
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
70mL
130mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10209170
Marke: Bochem™ 8125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
99,5%. Wandstärke 1mm. Deckel auf Anfrage erhältlich.
Volumen: 50mL
φ/H: 45/45mm
Spezifikation
Material Nickel
Kapazität (metrisch) 50 ml
Außendurchmesser (metrisch) 45mm
Höhe (metrisch) 45mm
Product Type Tiegel