Learn More
Bochem™ Tiegel aus Nickel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
70mL
130mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
99,5%. Wandstärke 1mm. Deckel auf Anfrage erhältlich.
Volumen: 70mL
φ/H: 50/50mm
Volumen: 70mL
φ/H: 50/50mm
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Nickel |
| Kapazität (metrisch) | 70mL |
| Außendurchmesser (metrisch) | 50mm |
| Höhe (metrisch) | 50mm |
| Product Type | Tiegel |