Learn More
Bochem™ Tiegel aus Nickel
Artikelnummer. 10284601
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
70mL
130mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10284601
Marke: Bochem™ 8127
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
99,5%. Wandstärke 1mm. Deckel auf Anfrage erhältlich.
Volumen: 130mL
φ/H: 60/60mm
Spezifikation
Material Nickel
Kapazität (metrisch) 130mL
Außendurchmesser (metrisch) 60mm
Höhe (metrisch) 60mm
Product Type Tiegel