Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickelabdeckung für Tiegel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
20mL
25mL
30mL
35 ml
45mL
50 ml
55mL
75mL
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Beschreibung:
Für 35883-Tiegel
Für 35889-Tiegel
Für 35904-Tiegel
Für 35906-Tiegel
Für 35925-Tiegel
Für 35927-Tiegel
Für 35946-Tiegel
Für 35969-Tiegel
Für 35991-Tiegel
Für 36019-Tiegel
Für 36034-Tiegel
Für 36040-Tiegel
Für 36053-Tiegel
Für 36057-Tiegel
Für 36071-Tiegel
Für 36084-Tiegel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | Für 35969-Tiegel |
| Material | Nickel |
| Kapazität (metrisch) | 45mL |
| Product Type | Nickel-Tiegelabdeckung |