Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickelabdeckung für Tiegel
Artikelnummer. 15441397
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
20mL
25mL
30mL
35 ml
45mL
50 ml
55mL
75mL
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Beschreibung:
Für 35883-Tiegel
Für 35889-Tiegel
Für 35904-Tiegel
Für 35906-Tiegel
Für 35925-Tiegel
Für 35927-Tiegel
Für 35946-Tiegel
Für 35969-Tiegel
Für 35991-Tiegel
Für 36019-Tiegel
Für 36034-Tiegel
Für 36040-Tiegel
Für 36053-Tiegel
Für 36057-Tiegel
Für 36071-Tiegel
Für 36084-Tiegel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15441397
Marke: Thermo Scientific Chemicals 036000.KT
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beschreibung Für 35883-Tiegel
Material Nickel
Kapazität (metrisch) 20mL
Product Type Nickel-Tiegelabdeckung
RUO – Nur für Forschungszwecke
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.