Learn More
Thermo Scientific Chemicals Nickelabdeckung für Tiegel
Artikelnummer. 15411367
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
20mL
25mL
30mL
35 ml
45mL
50 ml
55mL
75mL
100 ml
250 ml
500 ml
1.000 ml
Beschreibung:
Für 35883-Tiegel
Für 35889-Tiegel
Für 35904-Tiegel
Für 35906-Tiegel
Für 35925-Tiegel
Für 35927-Tiegel
Für 35946-Tiegel
Für 35969-Tiegel
Für 35991-Tiegel
Für 36019-Tiegel
Für 36034-Tiegel
Für 36040-Tiegel
Für 36053-Tiegel
Für 36057-Tiegel
Für 36071-Tiegel
Für 36084-Tiegel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15411367
Marke: Thermo Scientific Chemicals 035901.KT
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Für 36040-Tiegel
Material Nickel
Kapazität (metrisch) 500 ml
Product Type Nickel-Tiegelabdeckung