Learn More
Nickel-Chromdraht, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399678
Click to view available options
Menge:
2000 m
500 m
Form: ca.0.43 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11106-97-1
Summenformel CrNi
Molekulargewicht (g/mol) 110.69
MDL-Nummer MFCD00673110
InChI-Schlüssel VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
IUPAC-Name Chrom;Nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel Chromium
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored wire
Menge 500 m
Geruch Geruchsneutral
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser