missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nickel-Chrom-Eisen-Pulver, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
203.01 € - 841.19 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel Chromium Iron powder |
---|---|
Summenformel | Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt% |
MDL-Nummer | MFCD01741927 |
UN-Nummer | UN3089 |
Verpackung | Glasflasche |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11396309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044888.30 |
250 g |
203.01 €
250 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11386309
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044888.A1 |
1 kg |
841.19 €
1 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Nickel Chromium Iron powder | |
MFCD01741927 | |
Glasflasche |
Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt% | |
UN3089 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'tsca' : Ja
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- Nickel Chromium Iron powder
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H228-Entzündbarer Feststoff.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only