Learn More
Nickel-Chrom-Eisen-Pulver, -325 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044888.A1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Nickel Chromium Iron powder | |
Ni:Cr:Fe; 58:27-31:7-11 wt% | |
UN3089 | |
Glasflasche |
1 kg | |
MFCD01741927 | |
Insoluble in water |
RUO – Research Use Only