Learn More
Nickel-Aluminium, min. 99.0 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11328117
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Nickel aluminum is used in strengthening constituent in high-temperature nickel-base superalloys, coating blades in gas turbines and jet engines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12003-78-0
Summenformel AlNi
Molekulargewicht (g/mol) 85.675
MDL-Nummer MFCD00167392
InChI-Schlüssel NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum-nickel, nickel aluminum, nickel-aluminum alloy, aluminum-nickel alloy, nickel-aluminum, aluminum-nickel catalyst, al.ni, aluminum, compd. with nickel 1:1, aluminum-nickel, aluminum nickel
PubChem CID 6336846
IUPAC-Name Aluminium; Nickel
SMILES [Al].[Ni]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel aluminum
Farbe Grau
Aussehen Gray powder, Intermetallic
Prozentgehaltsbereich 99.0% min. (metals basis)
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Geruch Geruchsneutral
Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel aluminum
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.