Learn More
Nickel, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ni 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11309179
Nickel, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ni 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309179
100 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Artikelnummer. 11309179
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 088082.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00011137
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nickel, AAS standard solution
Namenshinweis Ni 1000μg/mL
Menge 100 mL
UN-Nummer UN3264
Physikalische Form Flüssig
Konzentration Ni in 5% HNO3
Farbe Farblos
Güte Specpure™
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1538754 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog Number088082.AE,088082.AP
Chargennummer1524385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number088082.AE,088082.AP
Chargennummer1538753 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/03/2025 Catalog Number088082.AE,088082.AP
Chargennummer1524387 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/02/2025 Catalog Number088082.AE,088082.AP
Chargennummer1516788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2025 Catalog Number088082.AE,088082.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Nickel, AAS standard solution, Specpure, Ni 1000µg/ml
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
  • H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH208-Enthält . Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid, Nickel(II) nitrate, hexahydrate
Name des Produkts
Nickel, AAS-Standardlösung, Specpure™, Ni 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals >